Z777229
Proteomix® SAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L50
product line
Proteomix®
manufacturer/tradename
Sepax 403NP5-4625
packaging
1 ea of
parameter
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
matrix active group
ammonium ion, quaternary phase
particle size
5 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
anion exchange
Související kategorie
General description
Proteomix User Manual
Legal Information
Application
guard column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.