Z777051
SRT® SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel
Synonyma:
TM=["SRT"] SEC-300 Size Exclusion Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SRT® SEC-300 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
agency
suitable for USP L59
product line
SRT®
mol wt
5,000-1,250,000
manufacturer/tradename
Sepax 215300-7830
packaging
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
impurities
<10 ppm metals
matrix
spherical silica
fully porous particle
matrix active group
hydrophilic polymer phase
particle size
5 μm
pore size
300 Å
operating pH range
2.0-8.5
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
SRT User Manual
Legal Information
Application
guard column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.