Hlavní dokumenty
Y0002262
N-Nitroso-ethyl-isopropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H12N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
manufacturer/tradename
EDQM
concentration
in methanol
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by European Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopeia.
Application
N-Nitroso-ethyl-isopropylamine EP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
Sortimentní položky
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Související obsah
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.