Key Documents
SU861027
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
About This Item
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
General description
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Alan John Handley, E. R. Adlard
Science, 135-135 (2001)