Hlavní dokumenty
28864-U
Supelco
Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), stainless steel
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.54
material
stainless steel
General description
Installation and replacement of the Click-On purifier is simple and eliminates the risk of damage to the gas line connections caused by overtightening. Simply attach the connectors to the gas line, install the purifier, and hand tighten the connectors.
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
  • Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
  • Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)