SU860170
Septa for Magnetic Screw Caps
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
About This Item
Doporučené produkty
material
white PTFE/blue silicone
feature
Durometer: 45° shore A
packaging
pkg of 1 × 100 ea
availability
not available in USA
O.D.
17 mm
diam. × thickness
17 mm × 1.3 mm
compatibility
for use with ND18 magnetic screw cap
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)