Hlavní dokumenty
PTCO100
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 100)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
General description
This product is an analytical standard, manufactured and tested according to the ISO 9001 Quality system. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Application
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 100) colour reference standard is used with coloured solutions that show light absorption properties identical to those of the platinum-cobalt scale. It may be used as a colour standard for visual analysis of colour following ASTM D 1209 test method.citation
Features and Benefits
  • Produced under ISO 9001 Quality management system
  • Available with a certificate of analysis and MSDS
  • Full traceability to international standards
  • Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
  • Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months of shelf life
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)