Merck
1.00246
Platinum Cobalt Color Standard Solution (HAZEN 500)
Pt 500 mg/L Certipur®
Synonyma:
Hazen Color Standard Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
density
1.021 g/cm3
storage temp.
15-25°C
General description
Platinum Cobalt Color Standard Solution is gravimetrically prepared using potassium hexachloroplatinate and cobalt chloride hexahydrate in hydrochloric acid. It is manufactured, qualified, and distributed in accordance with DIN EN ISO 9001:2008. It is traceable to NIST SRM 930e and has been analyzed using the double aperture method by a high-performance UV/VIV/NIR spectrophotometer in the monochromatic spectral range of 190-800 nm.
Application
The color standard solution can be used for visual comparison or as a calibration standard for instrumental analysis. It can also be used to prepare color reference solutions of different Hazen units.
Features and Benefits
  • Stable solution with a minimum shelf life of 3 years
  • Accompanied by a detailed certificate of analysis (CoA)
  • Compliant to DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271, and APHA 2120 B
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7646-79-9
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100246025004027269231422