PHL89543
Liquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,7-Dihydroxyflavanone
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1[C@@H](CC(=O)c3c1cc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)14-8-13(18)12-6-5-11(17)7-15(12)19-14/h1-7,14,16-17H,8H2/t14-/m0/s1
InChI key
FURUXTVZLHCCNA-AWEZNQCLSA-N
Související kategorie
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?