Přejít k obsahu
H2899
HPLC protein standard mixture
analytical standard
Synonyma:
Protein Calibration Mix
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
form
solid
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Application
HPLC protein standard mixture has been used as a standard for the separation of proteins in cell extract samples of bacteria using high performance liquid chromatography (HPLC).
Packaging
Vial contains approximately 1 mg each of ribonuclease A, cytochrome c, holo-transferrin and apomyoglobin.
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)