PHL83889
Pedunculoside
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
Peduncloside
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@]1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC=C4[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)=O)[C@@]4([H])[C@](C)(O)[C@H](C)CC5
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)