PHL80532
(+)-Secoisolariciresinol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI key
PUETUDUXMCLALY-HZPDHXFCSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)