PHL83879
Niranthin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=C(OCO2)C2=CC(C[C@H](COC)[C@@H](COC)CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C24H32O7/c1-25-13-18(8-16-6-7-20(27-3)21(10-16)28-4)19(14-26-2)9-17-11-22(29-5)24-23(12-17)30-15-31-24/h6-7,10-12,18-19H,8-9,13-15H2,1-5H3/t18-,19-/m0/s1
InChI key
RCFGIEPQSDGMJJ-OALUTQOASA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)