Hlavní dokumenty
WP-CBR001
Sigma-Aldrich
Whey protein
certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
50131705
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
(METAS)
application(s)
food and beverages
format
matrix material
General description
This product was certified by the Federal Institute of Metrology METAS switzerland. METAS serves as the federal centre of competence for all issues related tomeasurement and for measuring equipment and procedures. It is the Swissnational metrology institute.The Whey Protein Matrix Material WP-CBR001 is intended to beused for development, validation and performance control of analytical methodsfor the determination of toxic elements and polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs).
More detailed information about the development of this product can be found in this paper published in july 2023 in Analytical and Bioanalytical Chemistry
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Organic Pollutants: Benz[a]anthracene, Benzo[a]pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Chrysene
Matrix Group: Dairy products and eggs
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)