PHL80098
Umbelliferone
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)