G004431
LC/MS Analysis of Clenbuterol In Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T with Phospholipid Removal using HybridSPE® Phospholipid
application for SPE, application for LC-MS
About This Item
technique(s)
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
test parameters
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rat plasma spiked with clenbuterol enantiomers at 10 ng/mL
SPE well plate: HybridSPE-Precipitation 96-well Plate, 50 mg/well (575656-U)
sample addition: 100 μL spiked rat plasma followed by 300 μL 1% formic acid in acetonitrile. Mix by vortexing the HybridSPE-PPT plate briefly.
elution: apply vacuum
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 QT; ESI(+), MRM: 184/104 m/z (phospholipids); 277.2/203.1 m/z (clenbuterol)
injection: 10 μL
suitability
application for LC-MS
application for SPE
application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Application
Legal Information
Analytical column
Application
SPE tube or plate
Standard
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.