G004245
LC/MS Analysis of Clenbuterol Enantiomers in Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T after SPE using HybridSPE®-Phospholipid
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ESI(+)
sample: clenbuterol, 10 ng/mL in rat plasma (phospholipids removed by extraction with HybridSPE-Phospholipid)
suitability
application for HPLC
application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Analyt
Application
SPE tube or plate
analytical column
standard
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for SPE, application for LC-MSNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.