ES5417
ChromegaChiral™ Chiral CCA, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
Doporučené produkty
material
stainless steel column
Quality Level
product line
ChromegaChiral™
manufacturer/tradename
ES Industries 122351-CCA
packaging
1 ea of
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
carbamoyl phase
particle size
10 μm
pore size
1000 Å pore size
operating pH
2-8
separation technique
chiral
supercritical fluid (SFC)
General description
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)