D4294GOSUC
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D4294
Calibration Set C
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Components
Set C
1.0000 % (10000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
1.0000 % (10000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)