D4294GOSUB
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D4294
Calibration Set B
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Související kategorie
Components
Set B
0.1000 % (1000ppm), 0.2500 % (2500ppm), 0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm). 100 mL ea.
0.1000 % (1000ppm), 0.2500 % (2500ppm), 0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm). 100 mL ea.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)