Key Documents
98936
Supelco
Methacrylamide
analytical standard
About This Item
Lineární vzorec:
H2C=C(CH3)CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
85.10
Beilstein/REAXYS Number:
605397
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
106-110 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C(N)=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI key
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)