Key Documents
96047
Supelco
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Lineární vzorec:
C6H10(CO2H)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
164-167 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)