Merck
8.41088
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
for synthesis
Synonyma:
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-Hexahydrophthalic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H12O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.18
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
218-975-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
220-221 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C1C(CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
841088000504022536627434