Hlavní dokumenty
93506
Supelco
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine sulfate
analytical standard
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16N2O2 · H2 SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CCO)(CCO)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI key
KMCFMEHSEWDYKG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)