Hlavní dokumenty
93226
Supelco
Potassium 2-[(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonate
analytical standard
Synonyma:
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium salt, 8:2 Cl-PFAES
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10ClF20KO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
670.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (LC/MS)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)