Key Documents
90844
Supelco
1-Stearoyl-rac-glycerol
analytical standard
Synonyma:
1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
About This Item
Lineární vzorec:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
358.56
Beilstein/REAXYS Number:
1728685
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI key
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)