854971
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE/silicone septum
clear cap
hardness
55 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 9 mm
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)