Key Documents
78823
Supelco
Xanthurenic acid
analytical standard
Synonyma:
4,8-Dihydroxyquinaldic acid, 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
205.17
Beilstein/REAXYS Number:
185954
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
297-298 °C (dec.) (lit.)
application(s)
clinical
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
InChI key
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)