K8625
L-Kynurenine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Kynurenine, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
219 °C
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?