Hlavní dokumenty
72556
Supelco
17-Hexacosenoic acid, mixture of isomers
analytical standard
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H50O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
394.67
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)