Merck
E3385
Erucic acid
≥99% (capillary GC)
Synonyma:
cis-Erucic acid, cis-13-Docosenoic acid, Prifac 2990
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
338.57
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-011-3
Beilstein/REAXYS Number:
1728049
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
InChI key
DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erucic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)