63340-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
Synonyma:
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
material
stainless steel hardware
Quality Level
agency
suitable for USP L26
description
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
product line
BIOshell
feature
endcapped
packaging
pkg of 1 unit
extent of labeling
0.6% carbon loading
parameter
90 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
5 cm × 1 mm
surface area
22 m2/g
matrix
spherical silica particle platform
matrix active group
C4 (butyl) phase
particle size
2.7 μm
pore size
1000 Å
operating pH range
2-9
separation technique
reversed phase
General description
Application
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)