59535-U
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L60
product line
SUPELCOSIL™
feature
endcapped
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
surface area
170 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
amide, alkyl phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
operating pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Související kategorie
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)