pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Coupler for Legacy Guard Column Holder, PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
material
PEEK
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × O.D. × Overall L
0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
fitting
10-32 male (Valco-compatible)
compatibility
Also a replacement connector for stand-alone guard holder (54987), for use with HPLC columns with 1/16", 10-32 thread end-fittings (Used with all Supelco and Astec columns, plus other brands that have the same thread dimensions.)
separation technique
chiral
General description
Finger-tight design couples HPLC columns that use 1/16" 10-32 Valco-compatible fittings with seating distance of 0.074". Also used as a replacement for PEEK coupler supplied in stand-alone guard cartridge holder, Cat. No. 54987.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?