Hlavní dokumenty
58540-U
Supelco
Cutting Wheel for TC-20
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
description
TC-20
packaging
pkg of 3 ea
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)