This product contains a total of 5 pieces.
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 330,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352300
6 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pack of 5 ea
General description
1/8" chunks porous CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink
Legal Information
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
1 of 1
Tato položka | ||
|---|---|---|
| packaging pack of 5 ea | packaging pkg of 20 ea | packaging pkg of 20 ea |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
this kit includes 2 pieces in total?
1 answer-
Helpful?
-
-
Are these frits suitable for Hg/HgO (1M KOH) electrodes?
1 answer-
No, the MF-2064 CoralPor tips will dissolve in an alkaline solution.