58257
Rheodyne® Fittings
long nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
Doporučené produkty
material
stainless steel nut
description
long nut
packaging
pkg of 10 ea
fitting
long nut for 1/16 in. tubing
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)