58200-U
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
SUPELCOSIL™ LC-SI 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L3
product line
SUPELCOSIL™
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
packaging
1 ea of
parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
silica phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
General description
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Guard cartridge
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?