57665-U
Upchurch Polymer Tubing Cutter
Synonyma:
Polymer Tubing Cutting Tool
About This Item
Doporučené produkty
usage
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)