57648
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 2 mL, PEEK
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
Doporučené produkty
material
PEEK
PEEK sample loop
O.D.
1.6 mm
1/16 in.
volume
2 mL
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)