57402
Knitted reactor coil
L × I.D. 5 m × 0.25 mm, volume 0.25 mL
About This Item
Doporučené produkty
L × I.D.
5 m × 0.25 mm
volume
0.25 mL
compatibility
for use with PHRED Reactor
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)