57317
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
df 60 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler/HPLC, needle size 24 ga, StableFlex fiber
Synonyma:
SPME/HPLC FIBER PK3 W/60UM PDMS-DVB COATING
About This Item
Doporučené produkty
material
StableFlex fiber
notched brown hub
needle size
24 ga
packaging
pkg of 3 ea
df
60 μm (PDMS/DVB)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
PDMS/DVB coating
application(s)
food and beverages
compatibility
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler/HPLC
Application
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.
Chromatograms
application for SPME, application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.