56719
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
About This Item
Doporučené produkty
L × O.D. × I.D.
5 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
color
blue band
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)