548550-U
Smart SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm (CAR/PDMS)
About This Item
Doporučené produkty
product name
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, needle size 23 ga
material
black hub
fused silica fiber
needle size
23 ga
packaging
pkg of 1 ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
CAR/PDMS coating
compatibility
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler
greener alternative category
General description
Compatibility
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Související obsah
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Mikroextrakce na pevné fázi (SPME) je technika přípravy vzorku bez použití rozpouštědel, která využívá potažená vlákna k extrakci analytů ze vzorku před analýzou pomocí GC nebo HPLC.