57348-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonyma:
StableFlex™ 2CM SPME FIBER PK3,50/30UM DVB/CARBOXEN-PDMS
About This Item
Doporučené produkty
product name
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, StableFlex
material
StableFlex fiber
notched gray hub
needle size
24 ga
packaging
pk of 3
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
2 cm
matrix active group
DVB/CAR/PDMS coating
application(s)
food and beverages
compatibility
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
greener alternative category
, Aligned
General description
Application
Other Notes
Footnote
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.