50539-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Ascentis® Express C18, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Ascentis®
feature
endcapped
packaging
pkg of 3 ea
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
5 mm × 2.1 mm
surface area
90 m2/g
matrix
superficially porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
90 Å
operating pH
2-9
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Required but not provided
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)