Přeskočit na
505374
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
30 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 280,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
6 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
product line
Supelclean
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
6 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
silica bonding
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5711657051505048
description
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
description
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
description
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
surface area
475 m2/g
surface area
475 m2/g
surface area
475 m2/g
surface area
475 m2/g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean LC-Si SPE Tube
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)