Přejít k obsahu
57116
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
product line
Supelclean
composition
bed wt., 2 g
packaging
pk of 20
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
12 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
silica bonding
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean LC-Si SPE Tube
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)