505320-U
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Synonyma:
LpDNPH cartridge tube, 3 mL (H-series)
About This Item
Doporučené produkty
product name
LpDNPH H Series Cartridges, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Quality Level
composition
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
packaging
pkg of 50 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling in high concentration environments
storage temp.
2-8°C
General description
Features and Benefits
- High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
- Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
- Individual packaging, to maximize sample integrity.
- Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorování ovzduší se používá k měření úrovně znečišťujících látek v životním prostředí, v průmyslu nebo ve vnitřních prostorách, aby bylo možné posoudit kvalitu ovzduší podle norem stanovených zdravotnickými a regulačními orgány.