Přejít k obsahu
21024-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Synonyma:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
LpDNPH S10 Cartridge, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Quality Segment
agency
ASTM® D5197, EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A, NIOSH 2016
composition
bed wt., 350 mg , 2 4-DNPH (High-purity silica gel)
packaging
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
technique(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
storage temp.
2-8°C
General description
Starter Kit includes: 10 cartridges, 1 tube adaptor, and 10 1/8 in. male luer fittings
The design of the S10 cartridge makes it easy to use in the field and laboratory. Reusable adaptors are available for connecting the cartridge to the sampling pump. The built in reservoir eliminates the need to attach a syringe for sample extraction/elution.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LpDNPH S10 Cartridge
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • LpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1
    Bezpečností list
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)